Merck
SAB1409909
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GCMA, hGCMa
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.19 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCM1(8521)
Verwandte Kategorien
Immunogen
GCM1 (NP_003634, 26 a.a. ~ 121 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVKKTDWFQEWPDSYAKHIYSSEDKNAQRHLSSWAMRNTNNHNSRILKKSCLGVVVCGRDCLAEEGRKIYLRPAICDKARQKQQRKRCPNCDGPLK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable