Merck
SAB1409894
Sigma-Aldrich
Anti-COL25A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CLAC, CLACP
Größe auswählen
50 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 51.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL25A1(84570)
Allgemeine Beschreibung
COL25A1 is a brain-specific membrane-bound collagen. Proteolytic processing releases CLAC, a soluble form of COL25A1 containing the extracellular collagen domains that associates with senile plaques in Alzheimer disease (AD; MIM 104300) brains (Osada et al., 2005 [PubMed 15615705]).[supplied by OMIM
Immunogen
COL25A1 (AAH36669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLKKHAGKGGGREPRSEDPTPAEQHCARTMPPCAVLAALLSVVAVVSCLYLGVKTNDLQARIAALESAKGAPSIHLLPDTLDHLKTMVQEKVERLLAQKSYEHMAKIRIAREAPSECNCPAGPPGKRGKRGRRGESGPPGQPGPQGPPGPKGDKGEQGDQGPRGPLGPPGQKGSIGAPGIPGMNGQKGEPGLPGAVGQNGIPGPKGEPGEQGEKGDAGENGPKGDTGEKGDPGSSAAGIKGEPGESGRPGQKGEPGLPGLPGLPGIKGEPGFIGPQGEPGLPGLPGTKGERGEAGPPGRGERGEPGAPGPKGKQGESGTRGPKGSKGDRGEKGDSGAQGPRGPPGQKGDQGATEIIDYNGNLHEALQRITTLTVTGPPGPPGPQGLQGTKGEQGSPGIPGMDGEQGLKGSKGDMGDPGSQWNERRKRRFWNAGSTGSFYHRPTRPTRSPWPTWPHGTSWTSWTKGSIWLRRKARIPGYRWSYGTPWPCRSQRRKR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)