Merck
SAB1409807
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IRX-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.18 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRX3(79191)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
IRX3 is a member of the Iroquois homeobox gene family (see IRX1; MIM 606197) and plays a role in an early step of neural development (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Members of this family appear to play multiple roles during pattern formation of vertebrate embryos (Lewis et al., 1999 [PubMed 10370142]).[supplied by OMIM
Immunogen
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)