Merck
SAB1409599
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBL2 antibody produced in mouse
clone 1F11, ascites fluid, solution
Synonym(e):
FLJ26459, P130, Rb2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F11, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen 32.56 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBL2(5934)
Immunogen
RBL2 (-, 936 a.a. ~ 998 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKRRNSGSSDSRSHQNSPTELNKDRTSRDSSPVMRSSSTLPVPQPSSAPPTPTRLTGANSDM
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable