Merck
SAB1409558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PTH1
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTH(5741)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a hormone secreted by parathyroid cells. This hormone elevates blood Ca2+ level by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH). (provided by RefSeq)
Immunogen
PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.) full-length recombinant protein.
Sequence
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)