SAB1409510
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAND1(55832)
Immunogen
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)