SAB1409483
Monoclonal Anti-CEP55 antibody produced in mouse
clone 6B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C10orf3, FLJ10540, URCC6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 76.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEP55(55165)
Immunogen
Sequence
MSSRSTKDLIKSKWGSKPSNSKSETTLEKLKGEIAHLKASVDEITSGKGKLTDKERHRLLEKIRVLEAEKEKNAYQLTEKDKEIQRLRDQLKARYSTTALLEQLEETTREGERREQVLKALSEEKDVLKQQLSAATSRIAELESKTNTLRLSQTVAPNCFNSSINNIHEMEIQLKDALEKNQQWLVYDQQREVYVKGLLAKIFELEKKTETAAHSLPQQTKKPESEGYLQEEKQKCYNDLLASAKKDLEVERQTITQLSFELSEFRRKYEETQKEVHNLNQLLYSQRRADVQHLEDDRHKTEKIQKLREENDIARGKLEEEKKRSEELLSQVQFLYTSLLKQQEEQTRVALLEQQMQACTLDFENEKLDRQHVQHQLLVILKELRKARNQITQLESLKQLHEFAITEPLVTFQGETENREKVAASPKSPTAALNESLVECPKCNIQYPATEHRDLLVHVEYCSK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)