Merck
SAB1409389
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GIII-SPLA2, SPLA2III
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G3(50487)
Allgemeine Beschreibung
PLA2G3 belongs to the family of secreted phospholipase A2 (sPLA2; EC 3.1.1.4) proteins. These Ca(2+)-dependent lipolytic enzymes have a conserved Ca(2+)-binding loop and a his-asp dyad in the catalytic site (Murakami et al., 2003 [PubMed 12522102]).[supplied by OMIM
Immunogen
PLA2G3 (AAH25316.1, 1 a.a. ~ 509 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGVQAGLFGMLGFLGVALGGSPALRWYRTSCHLTKAVPGNPLGYLSFLAKDAQGLALIHARWDAHRRLQACSWEDEPELTAAYGALCAHETAWGSFIHTPGPELQRALATLQSQWEACRALEESPAGARKKRAAGQSGVPGGGHQREKRGWTMPGTLWCGVGDSAGNSSELGVFQGPDLCCREHDRCPQNISPLQYNYGIRNYRFHTISHCDCDTRFQQCLQNQHDSISDIVGVAFFNVLEIPCFVLEEQEACVAWYWWGGCRMYGTVPLARLQPRTFYNASWSSRATSPTPSSRSPAPPKPRQKQHLRKGPPHQKGSKRPSKANTTALQDPMVSPRLDVAPTGLQGPQGGLKPQGARWVCRSFRRHLDQCEHQIGPREIEFQLLNSAQEPLFHCNCTRRLARFLRLHSPPEVTNMLWELLGTTCFKLAPPLDCVEGKNCSRDPRAIRVSARHLRRLQQRRHQLQDKGTDERQPWPSEPLRGPMSFYNQCLQLTQAARRPDRQQKSWSQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable