SAB1409382
Monoclonal Anti-NPTX1 antibody produced in mouse
clone 7E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686J2446, MGC105123, NP1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPTX1(4884)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KTRLENLEQYSRLNSSSQTNSLKDLLQSKIDELERQVLSRVNTLEEGKGGPRNDTEERVKIETALTSLHQRISELEKGQKDNRPGDKFQLTFPLRTNYMY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable