Merck
SAB1409367
Sigma-Aldrich
Anti-NFIL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
E4BP4, IL3BP1, NF-IL3A, NFIL3A
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 51.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFIL3(4783)
Allgemeine Beschreibung
Expression of interleukin-3 (IL3; MIM 147740) is restricted to activated T cells, natural killer (NK) cells, and mast cell lines. Transcription initiation depends on the activating capacity of specific protein factors, such as NFIL3, that bind to regulatory regions of the gene, usually upstream of the transcription start site (Zhang et al., 1995 [PubMed 7565758]).[supplied by OMIM
Immunogen
NFIL3 (NP_005375.2, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQLRKMQTVKKEQASLDASSNVDKMMVLNSALTEVSEDSTTGEELLLSEGSVGKNKSSACRRKREFIPDEKKDAMYWEKRRKNNEAAKRSREKRRLNDLVLENKLIALGEENATLKAELLSLKLKFGLISSTAYAQEIQKLSNSTAVYFQDYQTSKSNVSSFVDEHEPSMVSSSCISVIKHSPQSSLSDVSEVSSVEHTQESSVQGSCRSPENKFQIIKQEPMELESYTREPRDDRGSYTASIYQNYMGNSFSGYSHSPPLLQVNRSSSNSPRTSETDDGVVGKSSDGEDEQQVPKGPIHSPVELKHVHATVVKVPEVNSSALPHKLRIKAKAMQIKVEAFDNEFEATQKLSSPIDMTSKRHFELEKHSAPSMVHSSLTPFSVQVTNIQDWSLKSEHWHQKELSGKTQNSFKTGVVEMKDSGYKVSDPENLYLKQGIANLSAEVVSLKRLIATQPISASDSG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)