Merck
SAB1409347
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686A01175, FLJ22690, IAN6, hIAN2
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 32.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GIMAP6(474344)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. In humans, IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1. Two transcript variants, one protein-coding and the other probably non-protein-coding, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GIMAP6 (NP_078987.3, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEEEYEQIPQENPPEELSQDPVLELSGGLREKEQKTPRRLRLILMGKTGSGKSATGNSILGRDVFESKLSTRPVTKTSQRRSREWAGKELEVIDTPNILSPQVSPEVADAICQAIVLSAPGPHAVLLVTQLGRFTDEDQQVVRRLQEVFGVGVLGHTILVFTRKEDLAGGSLEDYVRETNNQALAWLDVTLARRHCGFNNRAQGEEQEAQLRELMEKVEAIMWENEGDYYSNKAYQYTQQNFRLKELQERQVSQGQGSEDVPGEESWLEGLSQIQKESEEAHRCLLGKADL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)