SAB1409339
Monoclonal Anti-MYOG antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MYF4, MYOGENIN, bHLHc3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 50.38 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOG(4656)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MELYETSPYFYQEPRFYDGENYLPVHLQGFEPPGYERTELTLSPEAPGPLEDKGLGTPEHCPGQCLPWACKVCKRKSVSVDRRRAATLREKRRLKKVNEAFEALKRSTLLNPNQRLPKVEILRSAIQYIERLQALLSSLNQEERDLRYRGGGGPQPGVPSECSSHSASCSPEWGSALEFSANPGDHLLTADPTDAHNLHSLTSIVDSITVEDVSVAFPDETMPN
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable