Merck
SAB1409263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC34750, RBMS4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 35.97 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DND1(373863)
Immunogen
DND1 (NP_919225, 167 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EARLLPSPGPAPGQIALLKFSSHRAAAMAKKALVEGQSHLCGEQVAVEWLKPDLKQRLRQQLVGPFLRSPQPEGSQLALARDKLGFQGARATLQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)