SAB1409079
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 38.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AMBP(259)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)