Merck
SAB1409069
Sigma-Aldrich
Anti-ARMC8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSPC056, MGC10058, MGC4880, S863-2
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARMC8(25852)
Immunogen
ARMC8 (NP_054873.2, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVTASSRHYVDRLFDPDPQKVLQGVIDMKNAVIGNNKQKANLIVLGAVPRLLYLLQQETSSTELKTECAVVLGSLAMGTENNVKSLLDCHIIPALLQGLLSPDLKFIEACLRCLRTIFTSPVTPEELLYTDATVIPHLMALLSRSRYTQEYICQIFSHCCKGPDHQTILFNHGAVQNIAHLLTSLSYKVRMQALKCFSVLAFENPQVSMTLVNVLVDGELLPQIFVKMLQRDKPIEMQLTSAKCLTYMCRAGAIRTDDNCIVLKTLPCLVRMCSKERLLEERVEGAETLAYLIEPDVELQRIASITDHLIAMLADYFKYPSSVSAITDIKRLDHDLKHAHELRQAAFKLYASLGANDEDIRKKVSLGEGRPPVLTASRQGVTST
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)