Merck
SAB1409026
Sigma-Aldrich
Anti-FNTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 26 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FNTA(2339)
Allgemeine Beschreibung
Prenyltransferases attach either a farnesyl group or a geranylgeranyl group in thioether linkage to the cysteine residue of protein′s with a C-terminal CAAX box. CAAX geranylgeranyltransferase and CAAX farnesyltransferase are heterodimers that share the same alpha subunit but have different beta subunits. This gene encodes the alpha subunit of these transferases. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
FNTA (AAH37295.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCTVRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQLVISFTCSFVTNMFACLPYLRHWGYSRSRSYPMELKEDRVLSGT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)