SAB1409014
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C1orf15, KIAA0479, MGC2756, PNAT-2, PNAT2
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 58.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NMNAT2(23057)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEIQELEEIQACQGLWEVFVTLSERARDYLHKTGRFIVIGGIVSPVHDSYGKQGLVSSRHRLIMCQLAVQNSDWIRVDPWECYQDTWQTTCSVLEHHRDLMKRVTGCILSNVNTPSMTPVIGQPQNETPQPIYQNSNVATKPTAAKILGKVGESLSRICCVRPPVERFTFVDENANLGTVMRYEEIELRILLLCGSDLLESFCIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)