SAB1408911
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 40.04 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKX2-5(1482)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable