Merck
SAB1408876
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ODD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OSR1(130497)
Verwandte Kategorien
Immunogen
OSR1 (NP_660303, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSKTLPAPVPIHPSLQLTNYSFLQAVNGLPTVPSDHLPNLYGFSALHAVHLHQWTLGYPAMHLPRSSFSKVPGTVSSLVDARFQLPAFPWFPHVIQPKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable