Merck
SAB1408812
Sigma-Aldrich
Anti-ADAP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CENTA1, GCS1L, p42IP4
Größe auswählen
50 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAP1(11033)
Immunogen
ADAP1 (NP_006860.1, 1 a.a. ~ 374 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKERRRAVLELLQRPGNARCADCGAPDPDWASYTLGVFICLSCSGIHRNIPQVSKVKSVRLDAWEEAQVEFMASHGNDAARARFESKVPSFYYRPTPSDCQLLREQWIRAKYERQEFIYPEKQEPYSAGYREGFLWKRGRDNGQFLSRKFVLTEREGALKYFNRNDAKEPKAVMKIEHLNATFQPAKIGHPHGLQVTYLKDNSTRNIFIYHEDGKEIVDWFNALRAARFHYLQVAFPGASDADLVPKLSRNYLKEGYMEKTGPKQTEGFRKRWFTMDDRRLMYFKDPLDAFARGEVFIGSKESGYTVLHGFPPSTQGHHWPHGITIVTPDRKFLFACETESDQREWVAAFQKAVDRPMLPQEYAVEAHFKHKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nora-Guadalupe P Ramirez et al.
Nature communications, 13(1), 1109-1109 (2022-03-03)
Immune stimulation fuels cell signaling-transcriptional programs inducing biological responses to eliminate virus-infected cells. Yet, retroviruses that integrate into host cell chromatin, such as HIV-1, co-opt these programs to switch between latent and reactivated states; however, the regulatory mechanisms are still