Merck
SAB1408793
Sigma-Aldrich
Anti-UTP14A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0266, NY-CO-16, SDCCAG16, dJ537K23.3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 88 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UTP14A(10813)
Immunogen
UTP14A (NP_006640.2, 1 a.a. ~ 771 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTANRLAESLLALSQQEELADLPKDYLLSESEDEGDNDGERKHQKLLEAISSLDGKNRRKLAERSEASLKVSEFNVSSEGSGEKLVLADLLEPVKTSSSLATVKKQLSRVKSKKTVELPLNKEEIERIHREVAFNKTAQVLSKWDPVVLKNRQAEQLVFPLEKEEPAIAPIEHVLSGWKARTPLEQEIFNLLHKNKQPVTDPLLTPVEKASLRAMSLEEAKMRRAELQRARALQSYYEAKARREKKIKSKKYHKVVKKGKAKKALKEFEQLRKVNPAAALEELEKIEKARMMERMSLKHQNSGKWAKSKAIMAKYDLEARQAMQEQLSKNKELTQKLQVASESEEEEGGTEDVEELLVPDVVNEVQMNADGPNPWMLRSCTSDTKEAATQEDPEQLPELEAHGVSESEGEERPVAEEEILLREFEERRSLRKRSELSQDAEPAGSQETKDSGSQEVLSELRVLSQKLKENHQSRKQKASSEGTIPQVQREEPAPEEEEPLLLQRPERVQTLEELEELGKEECFQNKELPRPVLEGQQSERTPNNRPDAPKEKKKKEQMIDLQNLLTTQSPSVKSLAVPTIEELEDEEERNHRQMIKEAFAGDDVIRDFLKEKREAVEASKPKDVDLTLPGWGEWGGVGLKPSAKKRRRFLIKAPEGPPRKDKNLPNVIINEKRNIHAAAHQVRVLPYPFTHHWQFERTIQTPIGSTWNTQRAFQKLTTPKVVTKPGHIINPIKAEDVGYRSSSRSDLSVIQRNPKRITTRHKKQLKKCSVD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)