SAB1408617
Anti-PFKFB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
F6PK, HL2K, MGC116715, MGC116717, PFRX
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~54.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PFKFB1(5207)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSSGSSRLQRRRGSSIPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNWIGTPTKVFNLGQYRREAVSYKNYEFFLPDNMEALQIRKQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCDREKVLEDFLKRIECYEVNYQPLDEELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGKQYAYALANFIQSQGISSLKVWTSRMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDAGVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPENVDITREPEEALDTVPAHY
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)