Merck
SAB1408548
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ26404
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ART3(419)
Allgemeine Beschreibung
ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM
Immunogen
ART3 (NP_001170.2, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTGHFEIVTMLLATMILVDIFQVKAEVLDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAFHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEKNQKLEDHSEKNWKLEDHGEKNQKLEDHGVKILEPTQIPEDKSQGNINNPTPGPVPVPGPKSHPSASSGKLLLPQFGMVIILISVSAINLFVAL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)