Merck
SAB1408114
Sigma-Aldrich
Anti-GNPTG, (C-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C16orf27, GNPTAG, LP2537, RJD9
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~31.57 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNPTG(84572)
Allgemeine Beschreibung
UDP-N-acetylglucosamine:lysosomal-enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase (GlcNAc-phosphotransferase) catalyzes the initial step in the synthesis of the mannose 6-phosphate determinant required for efficient intracellular targeting of newly synthesized lysosomal hydrolases to the lysosome. GlcNAc-phosphotransferase is an alpha-2/beta-2/gamma-2 hexameric complex, the enzyme product of 2 genes, 1 encoded by a gene on chromosome 16 (GNPTG) and the other by a gene on chromosome 12 (GNPTAB; MIM 607840).[supplied by OMIM
Immunogen
GNPTG (AAH14592, 19 a.a. ~ 304 a.a) full-length human protein.
Sequence
PAPAGAAKMKVVEEPNAFGVNNPFLPQASRLQAKRDPSPVSGPVHLFRLSGKCFSLVESTYKYEFCPFHNVTQHEQTFRWNAYSGILGIWHEWEIANNTFTGMWMRDGDACRSRSRQSKVELACGKSNRLAHVSEPSTCVYALTFETPLVCHPHALLVYPTLPEALQRQWDRVEQDLADELITPQGHEKLLRTLFEDAGYLKTPENEPTQLEGGPDSLGFETLENCRKAHKELSKEIKRLKGLLTQHGIPYTRPTETSNLEHLGHETPRAKSPEQLRGDPGLRGSL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)