SAB1408000
Anti-GRHL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BOM, DFNA28, FLJ11172, FLJ13782, MGC149294, MGC149295, TFCP2L3
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~71.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRHL2(79977)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSQESDNNKRLVALVPMPSDPPFNTRRAYTSEDEAWKSYLENPLTAATKAMMSINGDEDSAAALGLLYDYYKVPRDKRLLSVSKASDSQEDQEKRNCLGTSEAQSNLSGGENRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQYTLEATKSLRQKQGEGPMTYLNKGQFYAITLSETGDNKCFRHPISKVRSVVMVVFSEDKNRDEQLKYWKYWHSRQHTAKQRVLDIADYKESFNTIGNIEEIAYNAVSFTWDVNEEAKIFITVNCLSTDFSSQKGVKGLPLMIQIDTYSYNNRSNKPIHRAYCQIKVFCDKGAERKIRDEERKQNRKKGKGQASQTQCNSSSDGKLAAIPLQKKSDITYFKTMPDLHSQPVLFIPDVHFANLQRTGQVYYNTDDEREGGSVLVKRMFRPMEEEFGPVPSKQMKEEGTKRVLLYVRKETDDVFDALMLKSPTVKGLMEAISEKYGLPVEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLMEI
Anwendung
- Immunofluorescence
- Western blotting
- Co-immunoprecipitation
- Immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)