Merck
SAB1407735
Sigma-Aldrich
Anti-CRTAM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~44.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRTAM(56253)
Allgemeine Beschreibung
The CRTAM gene is upregulated in CD4 (see MIM 186940)-positive and CD8 (see CD8A; MIM 186910)-positive T cells and encodes a type I transmembrane protein with V and C1-like Ig domains (Yeh et al., 2008 [PubMed 18329370]).[supplied by OMIM
Immunogen
CRTAM (AAH70266.1, 1 a.a. ~ 393 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWWRVLSLLAWFPLQEASLTNHTETITVEEGQTLTLKCVTSLRKNSSLQWLTPSGFTIFLNEYPVLKNSKYQLLHHSANQLSITVPNVTLQDEGVYKCLHYSDSVSTKEVKVIVLATPFKPILEASVIRKQNGEEHVVLMCSTMRSKPPPQITWLLGNSMEVSGGTLHEFETDGKKCNTTSTLIIHTYGKNSTVDCIIRHRGLQGRKLVAPFRFEDLVTDEETASDALERNSLSSQDPQQPTSTVSVTEDSSTSEIDKEEKEQTTQDPDLTTEANPQYLGLARKKSGILLLTLVSFLIFILFIIVQLFIMKLRKTHVIWKKENEVSEHTLESYRSRSNNEETSSEEKNGQSSHPMRCMNYITKLYSEGKTKRKENVQHSKLEEKHIQVPESIV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)