Merck
SAB1407435
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB7B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686G01254, THPOK, ZBTB15, ZFP67, ZNF857B, c-Krox, hcKrox
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~58 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZBTB7B(51043)
Allgemeine Beschreibung
ZFP67 is an early growth response gene that encodes a zinc finger-containing transcription factor that binds to the promoter regions of type I collagen genes (e.g., COL1A1; MIM 120150) and has a role in development.[supplied by OMIM
Immunogen
ZBTB7B (AAH12070.1, 1 a.a. ~ 539 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSPEDDLIGIPFPDHSSELLSCLNEQRQLGHLCDLTIRTQGLEYRTHRAVLAACSHYFKKLFTEGGGGAVMGAGGSGTATGGAGAGVCELDFVGPEALGALLEFAYTATLTTSSANMPAVLQAARLLEIPCVIAACMEILQGSGLEAPSPDEDDCERARQYLEAFATATASGVPNGEDSPPQVPLPPPPPPPPRPVARRSRKPRKAFLQTKGARANHLVPEVPTVPAHPLTYEEEEVAGRVGSSGGSGPGDSYSPPTGTASPPEGPQSYEPYEGEEEEEELVYPPAYGLAQGGGPPLSPEELGSDEDAIDPDLMAYLSSLHQDNLAPGLDSQDKLVRKRRSQMPQECPVCHKIIHGAGKLPRHMRTHTGEKPFACEVCGVRFTRNDKLKIHMRKHTGERPYSCPHCPARFLHSYDLKNHMHLHTGDRPYECHLCHKAFAKEDHLQRHLKGQNCLEVRTRRRRKDDAPPHYPPPSTAAASPAGLDLSNGHLDTFRLSLARFWEQSAPTGPPVSTPGPPDDDEEEGAPTTPQAEGAMESS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)