SAB1407357
Anti-MOCS3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC9252, UBA4, dJ914P20.3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~49.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MOCS3(27304)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MASREEVLALQAEVAQREEELNSLKQKLASALLAEQEPQPERLVPVSPLPPKAALSRDEILRYSRQLVLPELGVHGQLRLGTACVLIVGCGGLGCPLAQYLAAAGVGRLGLVDYDVVEMSNLARQVLHGEALAGQAKAFSAAASLRRLNSAVECVPYTQALTPATALDLVRRYDVVADCSDNVPTRYLVNDACVLAGRPLVSASALRFEGQITVYHYDGGPCYRCIFPQPPPAETVTNCADGGVLGVVTGVLGCLQALEVLKIAAGLGPSYSGSLLLFDALRGHFRSIRLRSRRLDCAACGERPTVTDLLDYEAFCGSSATDKCRSLQLLSPEERVSVTDYKRLLDSGAFHLLLDVRPQVEVDICRLPHALHIPLKHLERRDAESLKLLKEAIWEEKQGTQEGAAVPIYVICKLGNDSQKAVKILQSLSAAQELDPLTVRDVVGGLMAWAAKIDGTFPQY
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1