Merck
SAB1407351
Sigma-Aldrich
Anti-TINAG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
TIN-AG, TIN1, TIN2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~54.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TINAG(27283)
Allgemeine Beschreibung
TINAG is a basement membrane glycoprotein initially identified as a target of antibodies in some forms of immunologically mediated tubulointerstitial nephritis.[supplied by OMIM
Immunogen
TINAG (NP_055279.2, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWTGYKILIFSYLTTEIWMEKRYLSQREVDLEAYFTRNHTVLQGTRFKRAIFQGQYCRNFGCCEDRDDGCVTEFYAANALCYCDKFCDRENSDCCPDYKSFCREEKEWPPHTQPWYPEGCFKDGQHYEEGSVIKENCNSCTCSGQQWKCSQHVCLVRSELIEQVNKGDYGWTAQNYSQFWGMTLEDGFKFRLGTLPPSLMLLSMNEMTASLPATTDLPEFFVASYKWPGWTHGPLDQKNCAASWAFSTASVAADRIAIQSKGRYTANLSPQNLISCCAKNRHGCNSGSIDRAWWYLRKRGLVSHACYPLFKDQNATNNGCAMASRSDGRGKRHATKPCPNNVEKSNRIYQCSPPYRVSSNETEIMKEIMQNGPVQAIMQVHEDFFHYKTGIYRHVTSTNKESEKYRKLQTHAVKLTGWGTLRGAQGQKEKFWIAANSWGKSWGENGYFRILRGVNESDIEKLIIAAWGQLTSSDEP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)