Merck
SAB1406985
Sigma-Aldrich
Anti-KNTC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HEC, HEC1, KNTC2, TID3, hsNDC80
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~73.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDC80(10403)
Allgemeine Beschreibung
HEC is one of several proteins involved in spindle checkpoint signaling. This surveillance mechanism assures correct segregation of chromosomes during cell division by detecting unaligned chromosomes and causing prometaphase arrest until the proper bipolar attachment of chromosomes is achieved.[supplied by OMIM
Immunogen
KNTC2 (NP_006092, 1 a.a. ~ 642 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRSSVSSGGAGRLSMQELRSQDVNKQGLYTPQTKEKPTFGKLSINKPTSERKVSLFGKRTSGHGSRNSQLGIFSSSEKIKDPRPLNDKAFIQQCIRQLCEFLTENGYAHNVSMKSLQAPSVKDFLKIFTFLYGFLCPSYELPDTKFEEEVPRIFKDLGYPFALSKSSMYTVGAPHTWPHIVAALVWLIDCIKIHTAMKESSPLFDDGQPWGEETEDGIMHNKLFLDYTIKCYESFMSGADSFDEMNAELQSKLKDLFNVDAFKLESLEAKNRALNEQIARLEQEREKEPNRLESLRKLKASLQGDVQKYQAYMSNLESHSAILDQKLNGLNEEIARVELECETIKQENTRLQNIIDNQKYSVADIERINHERNELQQTINKLTKDLEAEQQKLWNEELKYARGKEAIETQLAEYHKLARKLKLIPKGAENSKGYDFEIKFNPEAGANCLVKYRAQVYVPLKELLNETEEEINKALNKKMGLEDTLEQLNAMITESKRSVRTLKEEVQKLDDLYQQKIKEAEEEDEKCASELESLEKHKHLLESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)