Merck
SAB1406829
Sigma-Aldrich
Anti-GGPS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GGPPS, GGPPS1
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GGPS1(9453)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the prenyltransferase family and encodes a protein with geranylgeranyl diphosphate (GGPP) synthase activity. The enzyme catalyzes the synthesis of GGPP from farnesyl diphosphate and isopentenyl diphosphate. GGPP is an important molecule responsible for the C20-prenylation of proteins and for the regulation of a nuclear hormone receptor. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
GGPS1 (NP_004828.1, 1 a.a. ~ 300 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKTQETVQRILLEPYKYLLQLPGKQVRTKLSQAFNHWLKVPEDKLQIIIEVTEMLHNASLLIDDIEDNSKLRRGFPVAHSIYGIPSVINSANYVYFLGLEKVLTLDHPDAVKLFTRQLLELHQGQGLDIYWRDNYTCPTEEEYKAMVLQKTGGLFGLAVGLMQLFSDYKEDLKPLLNTLGLFFQIRDDYANLHSKEYSENKSFCEDLTEGKFSFPTIHAIWSRPESTQVQNILRQRTENIDIKKYCVHYLEDVGSFEYTRNTLKELEAKAYKQIDARGGNPELVALVKHLSKMFKEENE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)