SAB1406779
Anti-USP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
UBP41, USP9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... USP2(9099)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSQLSSTLKRYTESARYTDAHYAKSGYGAYTPSSYGANLAASLLEKEKLGFKPVPTSSFLTRPRTYGPSSLLDYDRGRPLLRPDITGGGKRAESQTRGTERPLGSGLSGGSGFPYGVTNNCLSYLPINAYDQGVTLTQKLDSQSDLARDFSSLRTSDSYRIDPRNLGRSPMLARTRKELCTLQGLYQTASCPEYLVDYLENYGRKGSASQVPSQAPPSRVPEIISPTYRPIGRYTLWETGKGQAPGPSRSSSPGRDGMNSKSAQGLAGLRNLGNTCFMNSILQCLSNTRELRDYCLQRLYMRDLHHGSNAHTALVEEFAKLIQTIWTSSPNDVVSPSEFKTQIQRYAPRFVGYNQQDAQEFLRFLLDGLHNEVNRVTLRPKSNPENLDHLPDDEKGRQMWRKYLEREDSRIGDLFVGQLKSSLTCTDCGYCSTVFDPFWDLSLPIAKRGYPEVTLMDCMRLFTKEDVLDGDEKPTCCRCRGRKRCIKKFSIQRFPKILVLHLKRFSESRIRTSKLTTFVNFPLRDLDLREFASENTNHAVYNLYAVSNHSGTTMGGHYTAYCRSPGTGEWHTFNDSSVTPMSSSQVRTSDAYLLFYELASPPSRM
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable