Merck
SAB1406736
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C17orf35, PM1, PMI
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~21.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMEM11(8834)
Allgemeine Beschreibung
The function of putative receptor protein is unknown.
Immunogen
TMEM11 (NP_003867.1, 1 a.a. ~ 192 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAWGRRRLGPGSSGGSARERVSLSATDCYIVHEIYNGENAQDQFEYELEQALEAQYKYIVIEPTRIGDETARWITVGNCLHKTAVLAGTACLFTPLALPLDYSHYISLPAGVLSLACCTLYGISWQFDPCCKYQVEYDAYKLSRLPLHTLTSSTPVVLVRKDDLHRKRLHNTIALAALVYCVKKIYELYAV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)