SAB1406648
Anti-DGCR6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 356.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~25 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DGCR6(8214)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MERYAGALEEVADGARQQERHYQLLSALQSLVKELPSSFQQRLSYTTLSDLALALLDGTVFEIVQGLLEIQHLTEKSLYNQRLRLQNEHRVLRQALRQKHQEAQQACRPHNLPVLQAAQQRELEAVEHRIREEQRAMDQKIVLELDRKVADQQSTLEKAGVAGFYVTTNPQELMLQMNLLELIRKLQQRGCWAGKAALGLGGPWQLPAAQCDQKGSPVPP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)