Merck
SAB1406573
Sigma-Aldrich
Anti-UROS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~28.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UROS(7390)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene catalyzes the fourth step of porphyrin biosynthesis in the heme biosynthetic pathway. Defects in this gene cause congenital erythropoietic porphyria (Gunther′s disease). (provided by RefSeq)
Immunogen
UROS (NP_000366.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVLLLKDAKEDDCGQDPYIRELGLYGLEATLIPVLSFEFLSLPSFSEKLSHPEDYGGLIFTSPRAVEAAELCLEQNNKTEVWERSLKEKWNAKSVYVVGNATASLVSKIGLDTEGETCGNAEKLAEYICSRESSALPLLFPCGNLKREILPKALKDKGIAMESITVYQTVAHPGIQGNLNSYYSQQGVPASITFFSPSGLTYSLKHIQELSGDNIDQIKFAAIGPTTARALAAQGLPVSCTAESPTPQALATGIRKALQPHGCC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable