Merck
SAB1406461
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~28.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRPA1(6627)
Immunogen
SNRPA1 (NP_003081, 1 a.a. ~ 255 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVKLTAELIEQAAQYTNAVRDRELDLRGYKIPVIENLGATLDQFDAIDFSDNEIRKLDGFPLLRRLKTLLVNNNRICRIGEGLDQALPCLTELILTNNSLVELGDLDPLASLKSLTYLSILRNPVTNKKHYRLYVIYKVPQVRVLDFQKVKLKERQEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)