Merck
SAB1405915
Sigma-Aldrich
Anti-GZMH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CCP-X, CGL-2, CSP-C, CTLA1, CTSGL2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~27.17 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GZMH(2999)
Immunogen
GZMH (AAH27974, 1 a.a. ~ 246 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQPFLLLLAFLLTPGAGTEEIIGGHEAKPHSRPYMAFVQFLQEKSRKRCGGILVRKDFVLTAAHCQGSSINVTLGAHNIKEQERTQQFIPVKRPIPHPAYNPKNFSNDIMLLQLERKAKWTTAVRPLRLPSSKAQVKPGQLCSVAGWGYVSMSTLATTLQEVLLTVQKDCQCERLFHGNYSRATEICVGDPKKTQTGFKGDSGGPLVCKDVAQGILSYGNKKGTPPGVYIKVSHFLPWIKRTMKRL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable