Merck
SAB1405751
Sigma-Aldrich
Anti-ELF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~67.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELF1(1997)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an E26 transformation-specific related transcription factor. The encoded protein is primarily expressed in lymphoid cells and acts as both an enhancer and a repressor to regulate transcription of various genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
ELF1 (NP_758961.1, 1 a.a. ~ 619 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAVVQQNDLVFEFASNVMEDERQLGDPAIFPAVIVEHVPGADILNSYAGLACVEEPNDMITESSLDVAEEEIIDDDDDDITLTVEASCHDGDETIETIEAAEALLNMDSPGPMLDEKRINNNIFSSPEDDMVVAPVTHVSVTLDGIPEVMETQQVQEKYADSPGASSPEQPKRKKGRKTKPPRPDSPATTPNISVKKKNKDGKGNTIYLWEFLLALLQDKATCPKYIKWTQREKGIFKLVDSKAVSRLWGKHKNKPDMNYETMGRALRYYYQRGILAKVEGQRLVYQFKEMPKDLIYINDEDPSSSIESSDPSLSSSATSNRNQTSRSRVSSSPGVKGGATTVLKPGNSKAAKPKDPVEVAQPSEVLRTVQPTQSPYPTQLFRTVHVVQPVQAVPEGEAARTSTMQDETLNSSVQSIRTIQAPTQVPVVVSPRNQQLHTVTLQTVPLTTVIASTDPSAGTGSQKFILQAIPSSQPMTVLKENVMLQSQKAGSPPSIVLGPAQVQQVLTSNVQTICNGTVSVASSPSFSATAPVVTFSPRSSQLVAHPPGTVITSVIKTQETKTLTQEVEKKESEDHLKENTEKTEQQPQPYVMVVSSSNGFTSQVAMKQNELLEPNSF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)