Merck
SAB1405557
Sigma-Aldrich
Anti-CAPZA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CAPPA2, CAPZ
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPZA2(830)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the F-actin capping protein alpha subunit family. It is the alpha subunit of the barbed-end actin binding protein Cap Z. By capping the barbed end of actin filaments, Cap Z regulates the growth of the actin filaments at the barbed end. (provided by RefSeq)
Immunogen
CAPZA2 (NP_006127.1, 1 a.a. ~ 286 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADLEEQLSDEEKVRIAAKFIIHAPPGEFNEVFNDVRLLLNNDNLLREGAAHAFAQYNLDQFTPVKIEGYEDQVLITEHGDLGNGKFLDPKNRICFKFDHLRKEATDPRPCEVENAVESWRTSVETALRAYVKEHYPNGVCTVYGKKIDGQQTIIACIESHQFQAKNFWNGRWRSEWKFTITPSTTQVVGILKIQVHYYEDGNVQLVSHKDIQDSLTVSNEVQTAKEFIKIVEAAENEYQTAISENYQTMSDTTFKALRRQLPVTRTKIDWNKILSYKIGKEMQNA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)