SAB1405516
Anti-BHMT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BHMT(635)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPPVGGKKAKKGILERLNAGEIVIGDGGFVFALEKRGYVKAGPWTPEAAVEHPEAVRQLHREFLRAGSNVMQTFTFYASEDKLENRGNYVLEKISGQEVNEAACDIARQVADEGDALVAGGVSQTPSYLSCKSETEVKKVFLQQLEVFMKKNVDFLIAEYFEHVEEAVWAVETLIASGKPVAATMCIGPEGDLHGVPPGECAVRLVKAGASIIGVNCHFDPTISLKTVKLMKEGLEAARLKAHLMSQPLAYHTPDCNKQGFIDLPEFPFGLEPRVATRWDIQKYAREAYNLGVRYIGGCCGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)