Merck
SAB1405263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Synonym(e):
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~52.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCL3(79031)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the phosducin-like protein family and is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin. Members of the phosducin-like protein family have been shown to bind to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
Immunogen
PDCL3 (AAH01021, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSDSEGD
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)