Merck
SAB1405155
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
Synonym(e):
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D11, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.44 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCDC132(55610)
Immunogen
FLJ20097 (NP_060137, 862 a.a. ~ 964 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)