Merck
SAB1405143
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMC4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5F1, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp434P1735, FLJ10376, FLJ10817, FLJ32798, RP11-691I13.1
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARMC4(55130)
Immunogen
ARMC4 (NP_060546, 945 a.a. ~ 1044 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AISRCCMWGRNRVAFGEHKAVAPLVRYLKSNDTNVHRATAQALYQLSEDADNCITMHENGAVKLLLDMVGSPDQDLQEAAAGCISNIRRLALATEKARYT
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)