Merck
SAB1405079
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAL antibody produced in mouse
clone 3C1-G5, ascites fluid
Synonym(e):
GALN, GLNN, GMAP, MGC40167
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C1-G5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~39.64 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAL(51083)
Allgemeine Beschreibung
Galanin is small neuropeptide that functions as a cellular messenger within the central and peripheral nervous systems, modulating diverse physiologic functions (Mechenthaler, 2008 [PubMed 18500643]).[supplied by OMIM
Immunogen
GAL (AAH30241, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARGSALLLASLLLAAALSASAGLWSPAKEKRGWTLNSAGYLLGPHAVGNHRSFSDKNGLTSKRELRPEDDMKPGSFDRSIPENNIMRTIIEFLSFLHLKEAGALDRLLDLPAAASSEDIERS
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)