Merck
SAB1405051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC8 antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ZDHHCL1, ZNF378
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~30.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZDHHC8(29801)
Immunogen
ZDHHC8 (AAH09442, 1 a.a. ~ 42 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDRGTQGPHRPSDTACGLPDRVSPARLLLTNALPFTDPAGSL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)