SAB1405048
Monoclonal Anti-UBE2T antibody produced in mouse
clone 4G1-4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSPC150, PIG50
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G1-4C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBE2T(29089)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MQRASRLKRELHMLATEPPPGITCWQDKDQMDDLRAQILGGANTPYEKGVFKLEVIIPERYPFEPPQIRFLTPIYHPNIDSAGRICLDVLKLPPKGAWRPSLNIATVLTSIQLLMSEPNPDDPLMADISSEFKYNKPAFLKNARQWTEKHARQKQKADEEEMLDNLPEAGDSRVHNSTQKRKASQLVGIEKKFHPDV
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)