Merck
SAB1404974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC44A1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD92, CDW92, CHTL1, CTL1, RP11-287A8.1
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC44A1(23446)
Immunogen
SLC44A1 (NP_536856, 74 a.a. ~ 183 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKLEAIPNSGMDHTQRKYVFFLDPCNLDLINRKIKSVALCVAACPRQELKTLSDVQKFAEINGSALCSYNLKPSEYTTSPKSSVLCPKLPVPASAPIPFFHRCAPVNISC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)