Merck
SAB1404962
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNMBP antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA1010, TUBA
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNMBP(23268)
Allgemeine Beschreibung
DNMBP belongs to the DBL (MIM 311030) family of guanine nucleotide exchange factors and plays a role in the regulation of cell junctions (Otani et al., 2006 [PubMed 17015620]).[supplied by OMIM
Immunogen
DNMBP (AAH41628, 491 a.a. ~ 590 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKKPFERKTIDRQSARKPLLGLPSYMLQSEELRASLLARYPPEKLFQAERNFNAAQDLDVSLLEGDLVGVIKKKDPMGSQNRWLIDNGVTKGFVYSSFLK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)