Merck
SAB1404957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PASK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B7, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp434O051, DKFZp686P2031, KIAA0135, PASKIN, STK37
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B7, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PASK(23178)
Allgemeine Beschreibung
PAS domains regulate the function of many intracellular signaling pathways in response to both extrinsic and intrinsic stimuli. PASK is an evolutionarily conserved protein present in yeast, flies, and mammals.[supplied by OMIM
Immunogen
PASK (AAH63585, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable