Merck
SAB1404937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0951
Größe auswählen
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40.85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLGN4Y(22829)
Allgemeine Beschreibung
Neuroligins, such as NLGN4Y, are cell adhesion molecules present at the postsynaptic side of the synapse and may be essential for the formation of functional synapses (Jamain et al., 2003 [PubMed 12669065]).[supplied by OMIM
Immunogen
NLGN4Y (AAH32567, 1 a.a. ~ 134 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLPIWFTTSLDTLMTYVQDQNEDCLYLNIYVPMEDGTNIKRNADDITSNDHGEDKDIHEQNSKKPVMVYIHGGSYMEGTGNMIDGSILASYGNVIVITINYRLGILGMQEARLCGSSKMFNYFKSPFTNLINFF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)